8.08270
Triphenylphosphine
for synthesis
Sinónimos:
Triphenylphosphine, Phosphorus triphenyl
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.0000012 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
solid
temp. de autoignición
425 °C
potencia
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
bp
377 °C/1013 hPa
mp
78.5-81.5 °C
temperatura de transición
flash point 182 °C
solubilidad
<0.0001 g/L
densidad
1.194 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
500‑600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clave InChI
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
180 °C - closed cup