Documentos clave
8.41808
Sigma-Aldrich
1,2,6-Hexanetriol
for synthesis
Sinónimos:
1,2,6-Hexanetriol
Seleccione un Tamaño
50 ML
155,00 €
10 L
14.590,00 €
155,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
155,00 €
10 L
14.590,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
134.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-424-6
NACRES:
NA.22
155,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.01 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
15500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-7.5 (25 °C, 300 g/L in H2O)
bp
178 °C/6.5 hPa
mp
-30 °C
temperatura de transición
flash point 195 °C
densidad
1.11 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(CO)CCCCO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
Clave InChI
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,2,6-Hexanetriol can be used as a reactant to synthesize:
  • Unsaturated alcohols via rhenium-catalyzed deoxydehydration.
  • Branched polyesters via melt polycondensation with dicarboxylic acids in the presence of tertrabutyl titanate as a catalyst.
  • Shape memory polymer foams with enhanced degradation resistance.
  • α-Hydroxyketones via catalytic selective oxidation of 1,2-diols.
  • Primary tosylates via dibutyltin oxide-catalyzed tosylation with tosyl chloride.
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.100 - 1.107
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
383.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
195 °C