Documentos clave
8.41713
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
for synthesis
Sinónimos:
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
Seleccione un Tamaño
25 G
124,00 €
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
124,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
259.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
200-808-5
NACRES:
NA.22
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥91.0% (HPLC)
Formulario
powder
potencia
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
183 °C (decomposition)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N=Nc2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H
Clave InChI
NGPGYVQZGRJHFJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol, also known as Azo Violet or Magneson I, is an azo dye used as a building block for the synthesis of azo compounds and used as functionalization agent for the modification of polymers.
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 91.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable