8.41638
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinónimos:
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (acidimetric)
formulario
crystals
mp
202-203 °C (sublimed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C3H9O.B.4FH/c1-4(2)3;;;;;/h1-3H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
Clave InChI
KAAQTDVQNWMZJT-UHFFFAOYSA-J
Nota de análisis
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable