Documentos clave
8.41567
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzothiazole
for synthesis
Sinónimos:
2,5-Dimethylbenzothiazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NS
Número de CAS:
Peso molecular:
163.24
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
202-404-4
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
crystals
potencia
957 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
40-42 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H9NS/c1-6-3-4-9-8(5-6)10-7(2)11-9/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
XHANCLXYCNTZMM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup