8.41494
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
for synthesis
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, Vanillylamine hydrochloride
Formulario
crystals
mp
219-220 °C (decomposition)
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.Cl/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;
Clave InChI
LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable