Documentos clave
8.22163
Sigma-Aldrich
Tribenzylamine
for synthesis
Sinónimos:
Tribenzylamine
Seleccione un Tamaño
250 G
124,00 €
10 KG
4300,00 €
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
124,00 €
10 KG
4300,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5CH2)3N
Número de CAS:
Peso molecular:
287.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
210-638-3
NACRES:
NA.22
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
pH
6.5-9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
mp
91-93 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(Cc3ccccc3)(Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H21N/c1-4-10-19(11-5-1)16-22(17-20-12-6-2-7-13-20)18-21-14-8-3-9-15-21/h1-15H,16-18H2
Clave InChI
MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
399.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
204 °C - closed cup