Documentos clave
8.41493
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 5-Methoxysalicylaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
211-589-0
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
100-102 °C/2.67 hPa
mp
4 °C
temperatura de transición
flash point >110 °C
densidad
1.22 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-2-3-8(10)6(4-7)5-9/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde for synthesis. CAS 672-13-9, molar mass 152.15 g/mol.
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.220 - 1.224
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup