Documentos clave
8.41410
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzhydrazide
for synthesis
Sinónimos:
4-Hydroxybenzhydrazide
Seleccione un Tamaño
5 G
32,70 €
25 G
74,60 €
32,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
32,70 €
25 G
74,60 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352127
Número índice de la CE:
226-326-5
NACRES:
NA.22
32,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
266-269 °C (decomposition)
solubilidad
26.5 g/L
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N(N)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
Clave InChI
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable