Key Documents
8.41282
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
4-Cyanobenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
210-606-9
Análisis
≥97.0% (acidimetric)
formulario
powder
mp
214.0-219.0 °C
solubilidad
1.2 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Clave InChI
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 214 °C
Melting range (upper value): ≤ 219 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable