Documentos clave
8.41278
Sigma-Aldrich
5,6-Dimethylbenzimidazole
for synthesis
Sinónimos:
5,6-Dimethylbenzimidazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
209-488-1
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
mp
202-206 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H10N2/c1-6-3-8-9(4-7(6)2)11-5-10-8/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
LJUQGASMPRMWIW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 206 °C
Identity (IR): passes test