Documentos clave
8.41262
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
for synthesis
Sinónimos:
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
Seleccione un Tamaño
5 G
126,00 €
25 G
179,00 €
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
126,00 €
25 G
179,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3Cl2NaO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
265.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
259-416-8
NACRES:
NA.22
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
pH
7 (20 °C, 53 g/L in H2O)
mp
>300 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1
Clave InChI
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable