8.41179
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
for synthesis
Sinónimos:
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone, Phenyl-N-tert-butylnitrone
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
powder
mp
71-73 °C
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3
Clave InChI
IYSYLWYGCWTJSG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable