Documentos clave
8.41029
Sigma-Aldrich
Octadecylamine
for synthesis
Sinónimos:
Octadecylamine, 1-Aminooctadecane, Stearylamine
Seleccione un Tamaño
250 G
43,00 €
1 KG
168,00 €
43,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
43,00 €
1 KG
168,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H39N
Número de CAS:
Peso molecular:
269.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
204-695-3
NACRES:
NA.22
43,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<100 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥85.0% (GC)
Formulario
solid
potencia
2395 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
132 °C/43 hPa
mp
50-52 °C
temperatura de transición
flash point 110 °C
densidad
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
Clave InChI
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 85.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
148 °C - closed cup