8.41023
2-Naphthoxyacetic acid
for synthesis
Sinónimos:
2-Naphthoxyacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (acidimetric)
formulario
powder
potencia
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
155-157 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C12H10O3/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Clave InChI
RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 158 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable