8.40123
Span® 80
for synthesis
Sinónimos:
Span® 80, Sorbitan monooleate, (Z)-Sorbitan mono-9-octadecenoate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<1.4 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
formulario
liquid
potencia
>39800 mg/kg LD50, oral (Rat)
características de los productos alternativos más sostenibles
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
>100 °C
temperatura de transición
flash point >149 °C
densidad
1.0 g/cm3 at 20 °C
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
Clave InChI
NWGKJDSIEKMTRX-NZAQQJATSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Saponification value: 145 - 160
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable