Documentos clave
8.40056
Sigma-Aldrich
4,4′-Difluorodiphenylmethane
for synthesis
Sinónimos:
4,4′-Difluorodiphenylmethane, Bis(4-fluorophenyl)methane
Seleccione un Tamaño
10 G
41,20 €
41,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
41,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
207-274-2
NACRES:
NA.22
41,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
liquid
bp
265 °C
densidad
1.16 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)Cc2ccc(cc2)F
InChI
1S/C13H10F2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9H2
Clave InChI
DXQVFHQUHOFROC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Aplicación
4,4′-Difluorodiphenylmethane for synthesis. CAS 457-68-1, molar mass 204.22 g/mol.
Nota de análisis
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.157 - 1.161Identity (IR)passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable