Documentos clave
8.22140
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydro-4-pyridinone
for synthesis
Sinónimos:
1,4-Dihydro-4-pyridinone, 4(1H)-Pyridone
Seleccione un Tamaño
50 G
242,00 €
242,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
242,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5NO
Número de CAS:
Peso molecular:
95.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
203-633-2
NACRES:
NA.22
242,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de autoignición
515 °C
potencia
4600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
170-172 °C/0.03 hPa
mp
140-147 °C
temperatura de transición
flash point 212 °C
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[nH]1cc[c](cc1)=O
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7)
Clave InChI
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Sulfated ash: ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
413.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
212 °C