Documentos clave
8.22112
Sigma-Aldrich
1-Octadecene
for synthesis
Sinónimos:
1-Octadecene, 1-Octadecylene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)15CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
252.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número índice de la CE:
204-012-9
NACRES:
NA.22
Formulario:
liquid
Ensayo:
≥91.0% (GC)
presión de vapor
1.3 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥91.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Viscosidad cinemática
3.6 cSt(40 °C)
bp
315 °C/1013 hPa
mp
17-18 °C
temperatura de transición
flash point 154 °C
densidad
0.79 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C(CCCCCCCC)CCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
Clave InChI
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Chromatographic applications: 1-Octadecene is utilized in the design of smart temperature-sensitive terpolymeric hydrogels for diverse applications in liquid chromatography, enhancing phase separation and analytical performance (Zhao et al., 2024).
  • Enhancement of optical materials: Used in the stabilization of perovskite nanocrystals, 1-Octadecene contributes to significant improvements in the optical performance of these materials, relevant in display technology and photovoltaics (Bommireddy et al., 2024).
  • Quantum dot synthesis: The compound facilitates the synthesis of CdSe quantum dots for polymer optical fiber technology, showing its critical role in the development of advanced optical materials (Kiczor and Mergo, 2023).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 91.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.788 - 0.790
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
309.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
154 °C