Documentos clave
8.22085
Sigma-Aldrich
di-Lithium oxalate
for synthesis
Sinónimos:
di-Lithium oxalate, Oxalic acid dilithium salt
Seleccione un Tamaño
100 G
106,00 €
106,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
106,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2Li2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
101.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
209-054-1
NACRES:
NA.22
106,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
crystals
solubilidad
66 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Li/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (manganometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable