Documentos clave
8.22080
Sigma-Aldrich
di-Potassium phthalate
≥96%
Sinónimos:
di-Potassium phthalate
Seleccione un Tamaño
100 G
51,90 €
51,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
51,90 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,2-(COOK)2
Número de CAS:
Peso molecular:
242.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
224-561-8
NACRES:
NA.22
51,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥96%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C8H6O4.2K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
GOMCKELMLXHYHH-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
for synthesis
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable