Documentos
8.22064
Sigma-Aldrich
1-Hexadecene
for synthesis
Sinónimos:
1-Hexadecene, 1-Hexadecylene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)13CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
224.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número índice de la CE:
211-105-8
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.35 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥92.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
240 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.5-5.8 % (v/v)
kinematic viscosity
4.0 cSt(20 °C)
bp
274 °C/1013 hPa
mp
2.2 °C
temperatura de transición
flash point 132 °C
densidad
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
Clave InChI
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.780 - 0.789
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
269.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
132 °C