Documentos clave
8.22028
Sigma-Aldrich
1,8-Dihydroxyanthraquinone
for synthesis
Sinónimos:
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazin, Dantron
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
240.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
204-173-5
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
190-193 °C
temperatura de transición
flash point >200 °C
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Clave InChI
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 194 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available