8.21862
Epoxycyclohexane
for synthesis
Sinónimos:
Epoxycyclohexane, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, Cyclohexene oxide
Seleccione un Tamaño
32,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
32,20 €
Productos recomendados
presión de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
335 °C
potencia
1060 mg/kg LD50, oral (Rat)
612 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.2-6.5 % (v/v)
bp
131-132 °C/1013 hPa
mp
-27 °C
temperatura de transición
flash point 24 °C
densidad
0.97 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O1C2C1CCCC2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Enantioselective Sensing for Catalyst Screening: A study discussed the use of epoxycyclohexane in the development of enantioselective sensing approaches, demonstrating its application in fluorous phase for high-throughput catalyst screening, crucial for pharmaceutical and fine chemical industries (Wu et al., 2021).
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.973
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup