Documentos clave
8.21177
Sigma-Aldrich
Trimethylamine
(40% solution in water) for synthesis
Sinónimos:
N,N,N-Trimethylamine, N,N-Dimethylmethanamine
Seleccione un Tamaño
100 ML
43,20 €
1 L
48,50 €
2.5 L
118,00 €
21 KG
599,00 €
43,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
43,20 €
1 L
48,50 €
2.5 L
118,00 €
21 KG
599,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
43,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
600 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
250 °C
potencia
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
2-11.6 % (v/v) anhydrous substance)
pH
13 (20 °C in H2O)
bp
30.8 °C
mp
-2 °C
temperatura de transición
flash point -45 °C
densidad
0.88 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
  • Blood trimethylamine-N-oxide origins: Explores the microbiota-mediated breakdown of phosphatidylcholine and absorption from the small intestine, significant for drug discovery in cardiovascular diseases (Stremmel et al., 2017).
  • Diabetes and trimethylamine N-oxide levels: Discusses the strong associations between systemic trimethylamine N-oxide levels and diabetes, offering insights into potential therapeutic targets for drug discovery (Dambrova et al., 2016).
  • Detection via lanthanide metal-organic framework: Trimethylamine-N-oxide detection using a lanthanide MOF, critical for advancing sensor technology in material science (Min et al., 2022).
  • Trimethylamine N-Oxide research: Overview of trimethylamine N-oxide′s roles, focusing on dietary sources and health implications, valuable for academia and nutritional studies (Velasquez et al., 2016).
  • Efficient gas sensors: Application of MoS2/SnO2 heterojunctions in creating effective gas sensors for trimethylamine, useful in material science for developing new sensor technologies (Qiao et al., 2018).
Nota de análisis
Assay (acidimetric): 38.0 - 41.0 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-49.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-45 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1