Documentos clave
8.21130
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophenol
for synthesis
Sinónimos:
4-Methylthiophenol, p-Tolyl mercaptan, p-Thiocresol
Seleccione un Tamaño
100 G
225,00 €
225,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
225,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
4-(CH3)C6H4SH
Número de CAS:
Peso molecular:
124.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número índice de la CE:
203-399-1
NACRES:
NA.22
225,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder
bp
195 °C/1013 hPa
mp
39-42 °C
temperatura de transición
flash point 70 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Sc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup