8.21084
Tetra-n-butyl orthotitanate
for synthesis
Sinónimos:
Tetra-n-butyl orthotitanate
Seleccione un Tamaño
33,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
33,60 €
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
5.6 hPa ( 20 °C)
Formulario
liquid
potencia
3122 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
2.0-12.0 % (v/v)
bp
310-314 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
temperatura de transición
flash point 47 °C
densidad
0.99 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ti](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Synthesis of TiO2–SiO2: Discusses the use of Tetra-n-butyl orthotitanate in the sol-gel synthesis of TiO2–SiO2, applied as a photocatalyst, emphasizing its utility in creating effective materials for environmental applications (Kien et al., 2023).
- PbTiO3/PbFe12O19 Nanocomposites: Explores the green synthesis of PbTiO3/PbFe12O19 nanocomposites using Tetra-n-butyl orthotitanate, highlighting an eco-friendly approach to materials synthesis (Ansari, Sobhani, Salavati-Niasari, 2016).
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.000
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C