8.21047
Methyl propionate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl propionate, Propionic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
90 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
465 °C
potencia
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
2.5-13 % (v/v)
mp
-87 °C
temperatura de transición
flash point -2 °C
solubilidad
5 g/L
densidad
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
Clave InChI
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.918
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-2 °C - closed cup