Merck
W274208
Sigma-Aldrich
Methyl propionate
≥98%, FG
Sinónimos:
Methyl propanoate, Propanoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Número de FEMA:
2742
Beilstein:
1737628
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
415
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.134
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
Análisis
≥98%
temp. de autoignición
876 °F
lim. expl.
13 %
índice de refracción
n20/D 1.376 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
densidad
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; fruity; strawberry
cadena SMILES
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
Clave InChI
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Ileana M Pazos et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(24), 6080-6084 (2014-05-03)
The ability to quantify the local electrostatic environment of proteins and protein/peptide assemblies is key to gaining a microscopic understanding of many biological interactions and processes. Herein, we show that the ester carbonyl stretching vibration of two non-natural amino acids
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes