Documentos
8.20964
Sigma-Aldrich
Di-n-amyl ether
(stabilised ) for synthesis
Sinónimos:
Di-n-amyl ether, n-Pentyl ether, Amyl ether, Dipentyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2CH2)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
158.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
211-756-8
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.7 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
180 °C
lim. expl.
2.0-8.0 % (v/v)
bp
186-188 °C/1013 hPa
mp
-69 °C
temperatura de transición
flash point 57 °C
densidad
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C10H22O/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
AOPDRZXCEAKHHW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.783 - 0.788
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup