Documentos
8.22343
Sigma-Aldrich
Acetamide
for synthesis
Sinónimos:
Acetamide, Acetic acid amide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H5NO
Número de CAS:
Peso molecular:
59.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
200-473-5
NACRES:
NA.22
presión de vapor
1.33 hPa ( 65 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
crystals
potencia
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
221-222 °C/1013 hPa
mp
78-81 °C
solubilidad
2200 g/L
densidad
1.159 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
Clave InChI
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable