Documentos clave
8.20953
Sigma-Aldrich
n-Pentadecane
for synthesis
Sinónimos:
n-Pentadecane
Seleccione un Tamaño
10 ML
22,26 €
50 ML
60,30 €
22,26 €
Precio de catálogo31,80 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
22,26 €
50 ML
60,30 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)13CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
212.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número índice de la CE:
211-098-1
NACRES:
NA.22
22,26 €
Precio de catálogo31,80 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.000001 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
lim. expl.
0.45-6.5 % (v/v)
Viscosidad cinemática
<7 cSt(40 °C)
bp
270 °C/1013 hPa
mp
10 °C
temperatura de transición
flash point 132.2 °C
densidad
0.77 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Clave InChI
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Densities and refractive indices of 1-hexanol+ n-pentadecane binary system at temperatures from (293.15 to 323.15) K: Examines the physical properties of n-Pentadecane mixtures, providing data useful for formulating binary solvent systems in chemical research (Crisciu et al., 2014).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.768 - 0.769
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup