Key Documents
8.20869
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl phenyl ketone
for synthesis
Sinónimos:
2-Naphthyl phenyl ketone, Phenyl 2-naphthyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
232.28
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
211-410-6
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
powder
bp
398 °C
mp
80-82 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C17H12O/c18-17(14-7-2-1-3-8-14)16-11-10-13-6-4-5-9-15(13)12-16/h1-12H
Clave InChI
SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable