Saltar a
8.20744
Potassium-O-ethyldithiocarbonate
for synthesis
Sinónimos:
Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
81,40 €
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
352,00 €
264,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5KOS2
Número CAS:
Peso molecular:
160.30
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-439-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
81,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
209-214 °C (decomposes)
solubility
1090 g/L
bulk density
400‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[S-]C(=S)OCC
InChI
1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.051041.051095.43839
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
1090 g/L
solubility
1600 g/L
solubility
1600 g/L
solubility
1600 g/L
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
209-214 °C (decomposes)
mp
-
mp
-
mp
-
bulk density
400‑600 kg/m3
bulk density
700‑1000 kg/m3
bulk density
700‑1000 kg/m3
bulk density
700‑1000 kg/m3
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F
flash_point_c
96 °C