Saltar a
8.20509
N,N-Dimethylurea
for synthesis
Sinónimos:
N,N-Dimethylurea, 1,1-Dimethylurea
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
50 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
149,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2NCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
209-957-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Form:
powder
149,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
mp
178-183 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)C(=O)N
InChI
1S/C3H8N2O/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)
InChI key
YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 180 - 183 °C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)