Documentos clave
820452
Sigma-Aldrich
Probumin® Seroalbúmina bovina calidad diagnóstico
≥98%, USA origin, Tested for IgG, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141801
Nombre del producto
Probumin® Seroalbúmina bovina calidad diagnóstico, lyophilized powder, pkg of 1 kg
Ensayo
≥98% (purity)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
solution (30%)
caducidad
48 mo.
mol peso
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
envase
pkg of 1 kg
fabricante / nombre comercial
Probumin®
origen
USA origin
técnicas
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
impurezas
Tested for IgG
pérdida
≤5%
pH
6.8-7.2
trazas de anión
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
trazas de catión
Na: 0-15.0 mg/g
actividad extraña
Bluetongue, none detected
Tested for Protease
Tested for protease
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.