Documentos clave
8.20399
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
for synthesis
Sinónimos:
2-Chloro-N,N-diethylacetamide, Chloroacetic acid diethylamide
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CON(C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
149.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
219-019-2
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
980 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
114-116 °C/23 hPa
temperatura de transición
flash point 113 °C
densidad
1.09 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup