8.20391
2,2-Diethoxypropane
for synthesis
Sinónimos:
2,2-Diethoxypropane, Acetone diethyl acetal
Nivel de calidad
Análisis
≥94.0% (GC)
formulario
liquid
bp
114 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 8 °C
densidad
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.831
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.831
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C