Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 48,50 € |
500 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 63,50 € |
50 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 830,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H2ClNaO2
Número CAS:
Peso molecular:
116.48
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
223-498-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
48,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
potency
95 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
transition temp
flash point 270 °C
bulk density
850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].ClCC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloroacetate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
hcodes
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
518.0 °F - closed cup
flash_point_c
270 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?