Documentos
8.20254
Sigma-Aldrich
(+)-Camphene
for synthesis
Sinónimos:
(+)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16
Número de CAS:
Peso molecular:
136.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número índice de la CE:
201-234-8
NACRES:
NA.22
presión de vapor
3.99 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥90.0% (GC)
formulario
crystals
temp. de autoignición
265 °C
potencia
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5 (22 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
158-159 °C/1013 hPa
mp
42-45 °C
temperatura de transición
flash point 26 °C
densidad
0.85 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
Clave InChI
CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (GC, Tricyclene): ≤ 10.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1