Documentos clave
8.20162
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone
for synthesis
Sinónimos:
4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone, N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminothiobenzophenone, Michler thioketone
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2NC6H4CSC6H4-4-[N(CH3)2]
Número de CAS:
Peso molecular:
284.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
214-962-6
Ensayo
≥84.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
198-206 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C17H20N2S/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
Clave InChI
KFUJUTFTRXYQMG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 84.0 % (a/a)
Identity (NMR-spectrum): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable