Documentos clave
8.20158
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipyridine
for synthesis
Sinónimos:
4,4′-Bipyridine, γ,γ′-Dipyridyl
Seleccione un Tamaño
10 G
64,60 €
64,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
64,60 €
About This Item
Fórmula lineal:
4-(C5H4N)-4-(C5H4N)
Número de CAS:
Peso molecular:
156.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
209-036-3
NACRES:
NA.22
64,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
172 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
109-113 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
n1ccc(cc1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H
Clave InChI
MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable