8.20030
Ethylenediamine monohydrate
for synthesis
Sinónimos:
Ethylenediamine monohydrate, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethanediamine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (acidimetric)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
385 °C
potencia
866 mg/kg LD50, oral (Rat)
560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.7-16.6 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
118 °C/1013 hPa
mp
8-10 °C
temperatura de transición
flash point 42 °C
densidad
0.963 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C2H8N2.H2O/c3-1-2-4;/h1-4H2;1H2
Clave InChI
XZUAPPXGIFNDRA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.961 - 0.964
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List