Documentos clave
8.20016
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonic acid
for synthesis
Sinónimos:
Ethanesulfonic acid
Seleccione un Tamaño
5 ML
38,70 €
25 ML
143,00 €
38,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
38,70 €
25 ML
143,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
110.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
209-843-0
NACRES:
NA.22
38,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
liquid
bp
136-140 °C/3 hPa
mp
-17 °C
densidad
1.34 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)/p-1
Clave InChI
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.340 - 1.345
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup