Documentos clave
8.18889
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisilane
for synthesis
Sinónimos:
Hexamethyldisilane
Seleccione un Tamaño
10 ML
63,80 €
50 ML
147,00 €
63,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
63,80 €
50 ML
147,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
215-911-0
NACRES:
NA.22
63,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
2160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
13-15 °C
temperatura de transición
flash point -6 °C
densidad
0.73 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
[Si]([Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
Clave InChI
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
21.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-6 °C