Documentos
8.18834
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
2,5-Dichlorobenzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
2,5-(Cl)2C6H3COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
191.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
200-065-7
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (acidimetric)
formulario
powder
mp
152-156 °C
solubilidad
0.8 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable