20075-U
VOST Stack Sampling Thermal Desorption Tube
StableFlex fiber, assorted colors hub, O.D. x ID x L 1 cm
Sinónimos:
VOST 200 Tube
About This Item
Productos recomendados
product name
VOST Stack Sampling Tube, Tenax TA:Petroleum Charcoal, 2:1
Agency
EPA 30
fabricante / nombre comercial
Supelco VOST 200 (made to order)
envase
bed B of Petroleum charcoal
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
active air sampling: suitable
matriz
Tenax TA (bed A)
diámetro
35-60 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Lungs, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente