Documentos clave
8.18672
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloroacetamide
for synthesis
Sinónimos:
2,2-Dichloroacetamide
Seleccione un Tamaño
100 G
35,00 €
500 G
48,30 €
35,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
35,00 €
500 G
48,30 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H3Cl2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
127.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
211-674-2
NACRES:
NA.22
35,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
crystals
mp
96-99 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClC(Cl)C(=[O+H])[N-H]
InChI
1S/C2H3Cl2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
Clave InChI
WCGGWVOVFQNRRS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable