Documentos clave
8.18632
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-α-Pinene
for synthesis
Sinónimos:
(1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
Seleccione un Tamaño
100 ML
78,20 €
78,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
78,20 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16
Número de CAS:
Peso molecular:
136.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número índice de la CE:
232-087-8
NACRES:
NA.22
78,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
5 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
255 °C
lim. expl.
0.8-6 % (v/v)
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
bp
155-156 °C/1013 hPa
mp
-62 °C
temperatura de transición
flash point 33 °C
densidad
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[C@H]21C([C@H](C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Clave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +42.0 - +46.0 °
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1