Documentos clave
8.18601
Sigma-Aldrich
di-Sodium succinate
anhydrous for synthesis
Sinónimos:
di-Sodium succinate, Succinic acid disodium salt
Seleccione un Tamaño
100 G
47,50 €
500 G
153,00 €
5 KG
309,00 €
47,50 €
Fecha estimada de envío14 de marzo de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
47,50 €
500 G
153,00 €
5 KG
309,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4Na2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
162.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
205-778-7
NACRES:
NA.22
47,50 €
Fecha estimada de envío14 de marzo de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
pH
7-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Loss on drying: ≤ 3.0 %
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable